Acide 2-bromo-6-chlorobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32269.03EA 73.2 EUR InStock
H32269.03 H32269.06
Acide 2-bromo-6-chlorobenzoïque ≥98%
Acide 2-bromo-6-chlorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrClO₂
MW: 235,46 g/mol
Point de fusion: 148…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00672929
Numéro CAS: 93224-85-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité