Acide 3-bromo-5-fluorobenzoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32692.03EA 108 EUR InStock
H32692.03 H32692.06
Acide 3-bromo-5-fluorobenzoïque ≥97%
Acide 3-bromo-5-fluorobenzoïque
Formule: C₇H₄BrFO₂
MW: 219,01 g/mol
Point de fusion: 141…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01569540
Numéro CAS: 176548-70-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité