3-Nitro-5-(trifluorométhyl)aniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H32823.03 H32823.09
H32823.03EA 87.3 EUR InStock
H32823.03 H32823.09
3-Nitro-5-(trifluorométhyl)aniline ≥98%
3-Nitro-5-(trifluorométhyl)aniline
Purity: 98% CAS No.: 401-94-5 Molecular Formula: C7H5F3N2O2 Formula Weight: 206.13 Melting Point: 77-81° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00061229
Formule: C₇H₅F₃N₂O₂
MW: 206,12 g/mol
Point de fusion: 77…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061229
Numéro CAS: 401-94-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité