4-Amino-3-iodopyridine 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50027.03EA 153 EUR InStock
H50027.03 H50027.06
4-Amino-3-iodopyridine 97%
4-Amino-3-iodopyridine
Formule: C₅H₅IN₂
MW: 220,01 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02663853
Numéro CAS: 88511-27-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité