Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Quinoléinol ≥99%

Fournisseur: Thermo Scientific

H51096.MDEA 55.6 EUR InStock
H51096.MD
5-Quinoléinol ≥99%
5-Quinoléinol
Purity: 99%
CAS No.: 578-67-6
Molecular Formula: C9H7NO
Formula Weight: 145.16
MDL No.: MFCD00006792


Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 223…226 °C
Densité: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Numéro MDL: MFCD00006792
Numéro CAS: 578-67-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité