N-Méthylmaleimide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L00437.06 L00437.14
L00437.06EA 59.6 EUR InStock
L00437.06 L00437.14
N-Méthylmaleimide ≥98%
N-Méthylmaleimide
Purity: 98+% CAS No.: 930-88-1 Molecular Formula: C5H5NO2 Formula Weight: 111.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Odour: Odourless Beilstein Reference: 108550 UN No.: 2928 MDL No.: MFCD00005508
Formule: C₅H₅NO₂
MW: 111,1 g/mol
Point d'ébullition: 194 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 94…96 °C
Numéro MDL: MFCD00005508
Numéro CAS: 930-88-1
EINECS: 213-226-1
ONU: 2928
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité