Phénylpropiolate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Phenylpropiolic acid ethyl ester, Ethyl 3-phenylprop-2-ynoate, Ethyl phenylacetylenecarboxylate
L00603.06 L00603.14
L00603.06EA 35.9 EUR InStock
L00603.06 L00603.14
Phénylpropiolate d'éthyle ≥98%
Phénylpropiolate d'éthyle
Purity: 98+% CAS No.: 2216-94-6 Molecular Formula: C6H5C≡CCO2CH2CH3 Formula Weight: 174.20 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5520 Odour: Odourless Boiling Point: 152-153°/21mm Beilstein Reference: 639637 MDL No.: MFCD00009185
Formule: C₁₁H₁₀O₂
MW: 174,2 g/mol
Point d'ébullition: 152…153 °C (21 mmHg)
Point de fusion: 60 °C
Densité: 1.055
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00009185
Numéro CAS: 2216-94-6
EINECS: 218-703-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité