Acide (2,4-xylyloxy)acétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Acide (2,4-diméthylphénoxy)acétique
L01296.14EA 151 EUR InStock
L01296.14 L01296.06
Acide (2,4-xylyloxy)acétique ≥98%
Acide (2,4-xylyloxy)acétique
Formule: (C₆H₃(CH₃)₂)OCH₂COOH
MW: 180,2 g/mol
Point de fusion: 139…143 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014355
Numéro CAS: 13334-49-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité