Thiophène-3-méthanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L01935.14 L01935.06
L01935.14EA 341 EUR InStock
L01935.14 L01935.06
Thiophène-3-méthanol ≥98%
Thiophène-3-méthanol
Purity: 98% CAS No.: 71637-34-8 Molecular Formula: C5H6OS Formula Weight: 114.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5650 Boiling Point: 86-88°/10mm Beilstein Reference: 106460 MDL No.: MFCD00014534
Formule: C₅H₆OS
MW: 114,17 g/mol
Point d'ébullition: 86…88 °C (10 mmHg)
Densité: 1.210
Point d'éclair: 110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014534
Numéro CAS: 71637-34-8
EINECS: 275-741-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité