Acide 2-hexynoïque 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L02526.06EA 82 EUR InStock
L02526.06 L02526.03
Acide 2-hexynoïque 96%
Acide 2-hexynoïque
Formule: C₆H₈O₂
MW: 112,13 g/mol
Point d'ébullition: 110…112 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 23…26 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014371
Numéro CAS: 764-33-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité