Indole-3-éthanol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Indoleethanol, Indol-3-ethanol, Tryptophol, β-Indol-3-ylethanol
L02555.03 L02555.06
L02555.03EA 27.9 EUR InStock
L02555.03 L02555.06
Indole-3-éthanol ≥97%
Indole-3-éthanol
Purity: 97% CAS No.: 526-55-6 Molecular Formula: C10H11NO Formula Weight: 161.20 Flash Point: 255°(491°F) Melting Point: 56-59° Boiling Point: 174°/2mm Beilstein Reference: 125553 Merck Reference: 14,9798 MDL No.: MFCD00005659
Formule: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Point d'ébullition: 174 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 56…59 °C
Point d'éclair: 255 °C (491 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005659
Numéro CAS: 526-55-6
EINECS: 208-393-2
Merck Index: 14,9798
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité