6-Aminouracile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L03332.22 L03332.36
L03332.22EA 44.5 EUR InStock
L03332.22 L03332.36
6-Aminouracile 98%
6-Aminouracil
Purity: 98% CAS No.: 873-83-6 Molecular Formula: C4H5N3O2 Formula Weight: 127.10 Odour: Odourless Melting Point: 360° Beilstein Reference: 120491 MDL No.: MFCD00006071
Formule: C₄H₅N₃O₂
MW: 127,10 g/mol
Point de fusion: 360 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006071
Numéro CAS: 873-83-6
EINECS: 212-854-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité