L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
di-Sodium-β-glycérophosphate pentahydraté ≥97%
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Sodium β-glycerophosphate pentahydrate, Disodium-β-glycerophosphate pentahydrate, Glycerol-2-phosphate, β-GP, di-Sodium-β-glycerophosphate pentahydrate, β-Glycerophosphoric acid disodium salt pentahydrate, β-glycerolphosphate
L03425.14 L03425.22 L03425.36
L03425.14EA 42.7 EUR InStock
L03425.14 L03425.22 L03425.36
di-Sodium-β-glycérophosphate pentahydraté ≥97%
di-Sodium-β-glycérophosphate pentahydraté
Purity: 97% CAS No.: 13408-09-8 Molecular Formula: (HOCH2)2CHOPO(ONa)2.5H2O Formula Weight: 306.12 (216.04anhy) pH: 9.5 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 3744328 Merck Reference: 14,8622 MDL No.: MFCD00149083
Formule: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
MW: 306.11 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002135
Numéro CAS: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3
Merck Index: 14,8622
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité