1-Naphtylméthylamine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1-Naphthalenemethylamine, Naphthalen-1-ylmethanamine, Naphthalene-1-methylamine, 1-(Aminomethyl)naphthalene
L03541.03 L03541.06 L03541.14
L03541.03EA 30.7 EUR InStock
L03541.03 L03541.06 L03541.14
1-Naphtylméthylamine ≥98%
1-Naphtylméthylamine
Purity: 98+% CAS No.: 118-31-0 Molecular Formula: C11H11N Formula Weight: 157.22 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6430 Boiling Point: 289-292° Beilstein Reference: 2206459 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00004048
Formule: C₁₁H₁₁N
MW: 157,22 g/mol
Point d'ébullition: 289…292 °C
Point de fusion: 267…269 °C
Densité: 1.075
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004048
Numéro CAS: 118-31-0
EINECS: 204-244-0
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité