Allyltrichlorosilane 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L03703.06 L03703.14
L03703.06EA 63.6 EUR InStock
L03703.06 L03703.14
Allyltrichlorosilane 95%
Allyltrichlorosilane
Purity: 95% CAS No.: 107-37-9 Molecular Formula: C3H5Cl3Si Formula Weight: 175.52 Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.4490 Boiling Point: 117-118° Beilstein Reference: 1743449 UN No.: 1724 MDL No.: MFCD00000486
Formule: H₂CCHCH₂SiCl₃
Point d'ébullition: 117…118 °C
Point de fusion: 35 °C
Densité: 1.211
Point d'éclair: 18 °C (64 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000486
Numéro CAS: 107-37-9
EINECS: 203-485-9
ONU: 1724
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité