N-Méthylformamide ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Formmethylamide, Formic acid methylamide
L03908.18 L03908.30 L03908.0B
L03908.18EA 27.2 EUR InStock
L03908.18 L03908.30 L03908.0B
N-Méthylformamide ≥99%
N-Méthylformamide
Purity: 99% CAS No.: 123-39-7 Molecular Formula: C2H5NO Formula Weight: 59.07 Flash Point: 98°(208°F) Refractive Index: 1.4320 Melting Point: -4° Boiling Point: 181-185° Beilstein Reference: 1098352 Merck Reference: 14,6076 MDL No.: MFCD00003280
Formule: C₂H₅NO
MW: 59,07 g/mol
Point d'ébullition: 181…185 °C
Point de fusion: –4 °C
Densité: 1.018
Point d'éclair: 98 °C (208 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003280
Numéro CAS: 123-39-7
EINECS: 204-624-6
Merck Index: 14,6076
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité