2,3-Diméthyl-1,3-butadiène ≥98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2,3-Dimethylbuta-1,3-diene
Stabilization: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol) 100 ppm
L04207.09 L04207.18
L04207.09EA 56.6 EUR InStock
L04207.09 L04207.18
2,3-Diméthyl-1,3-butadiène ≥98% stabilisé
2,3-Diméthyl-1,3-butadiène
Stabilized with 100 ppm BHT
Purity: 98% CAS No.: 513-81-5 Molecular Formula: C6H10 Formula Weight: 82.15 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -1°(30°F) Refractive Index: 1.4380 Melting Point: -76° Boiling Point: 68-69° Beilstein Reference: 605285 Merck Reference: 14,3238 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00008595
Formule: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Point d'ébullition: 68…69 °C
Point de fusion: –76 °C
Densité: 0.726
Point d'éclair: –1 °C (30 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008595
Numéro CAS: 513-81-5
EINECS: 208-172-0
ONU: 3295
ADR: 3,II
Merck Index: 14,3238
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité