N-Méthyléthylamine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: N-Ethylmethylamine
L04372.06 L04372.14
L04372.06EA 81.2 EUR InStock
L04372.06 L04372.14
N-Méthyléthylamine ≥98%
N-Méthyléthylamine
Purity: 98+% CAS No.: 624-78-2 Molecular Formula: CH3CH2NHCH3 Formula Weight: 59.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -34°(-29°F) Refractive Index: 1.3740 Odour: Amine-like Boiling Point: 33-34° Beilstein Reference: 1730786 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00009030
Formule: C₃H₉N
MW: 59,11 g/mol
Point d'ébullition: 33…34 °C
Densité: 0.688
Point d'éclair: <–34 °C (–29 °F)
Numéro MDL: MFCD00009030
Numéro CAS: 624-78-2
EINECS: 210-862-1
ADR: 3,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité