5-Aminouracile 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L04452.06 L04452.14
L04452.06EA 34.1 EUR InStock
L04452.06 L04452.14
5-Aminouracile 97%
5-Aminouracil
Purity: 97% CAS No.: 932-52-5 Molecular Formula: C4H5N3O2 Formula Weight: 127.10 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 127250
Formule: C₄H₅N₃O₂
Point d'ébullition: 377 °C (1013 hPa)
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006025
Numéro CAS: 932-52-5
EINECS: 213-252-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité