4-Méthylpyrocatéchol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L04495.14EA 32.7 EUR InStock
L04495.14 L04495.22
4-Méthylpyrocatéchol 96%
4-Méthylpyrocatéchol
Formule: C₇H₈O₂
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 251 °C
Point de fusion: 67…69 °C
Point d'éclair: 140 °C (284 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002205
Numéro CAS: 452-86-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité