4-(Méthylthio)aniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(Methylmercapto)aniline
L04950.06 L04950.14
L04950.06EA 63.4 EUR InStock
L04950.06 L04950.14
4-(Méthylthio)aniline ≥98%
4-(Méthylthio)aniline
Purity: 98% CAS No.: 104-96-1 Molecular Formula: C7H9NS Formula Weight: 139.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6390 Odour: Unpleasant Boiling Point: 272-273° Beilstein Reference: 774506 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007889
Formule: C₇H₉NS
MW: 139,22 g/mol
Point d'ébullition: 272…273 °C
Point de fusion: 156…158 °C
Densité: 1.120
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007889
Numéro CAS: 104-96-1
EINECS: 203-256-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité