Benzoylacétate d'éthyle ≥90%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyl 3-oxo-3-phenylpropanoate
L05030.18 L05030.30 L05030.0B
L05030.18EA 44 EUR InStock
L05030.18 L05030.30 L05030.0B
Benzoylacétate d'éthyle ≥90%
Benzoylacétate d'éthyle
Purity: 90% CAS No.: 94-02-0 Molecular Formula: C11H12O3 Formula Weight: 192.21 Flash Point: 140°(284°F) Refractive Index: 1.5290 Boiling Point: 266-270° Beilstein Reference: 389944 Merck Reference: 14,3767 MDL No.: MFCD00009196
Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,21 g/mol
Point d'ébullition: 266…270 °C
Point de fusion: Max. 0 °C
Densité: 1.113
Point d'éclair: 140 °C (284 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009196
Numéro CAS: 94-02-0
EINECS: 202-295-3
Merck Index: 14,3767
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité