Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétradécyltrichlorosilane ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific

L05495.03EA 0 EUR InStock
L05495.03
Tétradécyltrichlorosilane ≥97%
Tétradécyltrichlorosilane


Formule: C₁₄H₂₉Cl₃Si
MW: 331,83 g/mol
Point d'ébullition: 131…132 °C (0,8 mmHg)
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00051440
Numéro CAS: 18402-22-7
ONU: 2987
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité