3,5-Diiodosalicylaldéhyde ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3,5-Diiodo-2-hydroxybenzaldehyde
L05783.09 L05783.18
L05783.09EA 68.9 EUR InStock
L05783.09 L05783.18
3,5-Diiodosalicylaldéhyde ≥98%
3,5-Diiodosalicylaldéhyde
Purity: 98+% CAS No.: 2631-77-8 Molecular Formula: C7H4I2O2 Formula Weight: 373.92 Melting Point: 106-110° Beilstein Reference: 1102552
Formule: C₇H₄I₂O₂
MW: 373,92 g/mol
Point de fusion: 106…110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003321
Numéro CAS: 2631-77-8
EINECS: 220-117-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité