3-Chloropropiononitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L05902.14EA 35 EUR InStock
L05902.14 L05902.22
3-Chloropropiononitrile ≥98%
3-Chloropropiononitrile
Formule: C₃H₄ClN
MW: 89,52 g/mol
Point d'ébullition: 174…176 °C
Point de fusion: –51 °C
Densité: 1,143
Point d'éclair: 75 °C (167 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001952
Numéro CAS: 542-76-7
ONU: 3276
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,2160
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité