5-Aminoindazole 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 1H-Indazol-5-amine, Indazol-5-amine, 5-Amino-1H-indazole, 5-Aminoindazole, 1H-Indazol-5-ylamine, Indazol-5-ylamine
L06705.06 L06705.14
L06705.06EA 52.8 EUR InStock
L06705.06 L06705.14
5-Aminoindazole 98%
5-Amino-1H-indazole
Purity: 98% CAS No.: 19335-11-6 Molecular Formula: C7H7N3 Formula Weight: 133.15 Odour: Odourless Melting Point: 172-178° Beilstein Reference: 3259 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00037975
Formule: C₇H₇N₃
MW: 133,15 g/mol
Point d'ébullition: 345 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 172…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037975
Numéro CAS: 19335-11-6
EINECS: 242-971-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité