(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane ≥99% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Stabilization: stabilisé avec BHT/Ionol/2,6-Di-Tert-Butyl-4-Méthylphenol 150-400 ppm
L07356.APEA 84.5 EUR InStock
L07356.AP L07356.AE
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane ≥99% stabilisé
(±)-Méthyl-2 tétrahydrofurane
Formule: C₅H₁₀O
MW: 86,13 g/mol
Point d'ébullition: 80…82 °C
Point de fusion: –136 °C
Densité: 0,856
Point d'éclair: –11 °C (–12 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005367
Numéro CAS: 96-47-9
ONU: 2536
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité