3,4-Diméthyl-o-phénylènediamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Amino-3,4-dimethylphenylamine, 3,4-Dimethyl-1,2-phenylenediamine, 3,4-Dimethylbenzene-1,2-diamine, 1,2-Diamino-3,4-dimethylbenzene
L07455.03 L07455.06
L07455.03EA 57.8 EUR InStock
L07455.03 L07455.06
3,4-Diméthyl-o-phénylènediamine 98%
3,4-Diméthyl-o-phénylènediamine
Purity: 98% CAS No.: 41927-01-9 Molecular Formula: C8H12N2 Formula Weight: 136.20 Melting Point: 86-90° Beilstein Reference: 2716459 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00051709
Formule: C₈H₁₂N₂
MW: 136,2 g/mol
Point d'ébullition: 287 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 86…90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051709
Numéro CAS: 41927-01-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité