7-Nitroindazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 7-Nitro-1H-indazole7-NINA
L07970.14EA 885 EUR InStock
L07970.14 L07970.03 L07970.06
7-Nitroindazole ≥98%
7-Nitroindazole
Formule: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Point de fusion: 184…189 °C
Densité: 1,56 g/cm³ (293 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022789
Numéro CAS: 2942-42-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité