1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L07983.14EA 395 EUR InStock
L07983.14 L07983.03 L07983.06
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine ≥98%
1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridine
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Point d'ébullition: 270 °C
Point de fusion: 103…107 °C
Densité: 1,301 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005606
Numéro CAS: 271-63-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité