3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan tech. 90%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-(Trifluoromethyl)benzylthiol
L08155.03 L08155.06
L08155.03EA 49.2 EUR InStock
L08155.03 L08155.06
3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan tech. 90%, grade Technique
3-(Trifluoromethyl)benzyl mercaptan
Purity: 90% CAS No.: 25697-55-6 Molecular Formula: C8H7F3S Formula Weight: 192.20 Refractive Index: 1.4900 Boiling Point: 75-77°/5mm UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00042435
Formule: C₈H₇F₃S
MW: 192,2 g/mol
Point d'ébullition: 75…77 °C (5 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042435
Numéro CAS: 25697-55-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité