2-Amino-1,3-propanediol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L08426.06 L08426.14
L08426.06EA 74.3 EUR InStock
L08426.06 L08426.14
2-Amino-1,3-propanediol 98%
2-Amino-1,3-propanediol
Purity: 98% CAS No.: 534-03-2 Molecular Formula: C3H9NO2 Formula Weight: 91.11 Melting Point: 52-56° Boiling Point: 128°/0.8mm UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00051487
Formule: C₃H₉NO₂
Point d'ébullition: 128 °C (0.8 mmHg)
Point de fusion: 52…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051487
Numéro CAS: 534-03-2
EINECS: 208-584-0
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité