N-Méthylphtalimide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L08991.14EA 80.2 EUR InStock
L08991.14
N-Méthylphtalimide ≥98%
N-Méthylphtalimide
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Point d'ébullition: 286 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 132…136 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023063
Numéro CAS: 550-44-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité