1-Adamantaneéthanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(2-Hydroxyethyl)adamantane, 1-(2-Hydroxyethyl)tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, 2-(1-Adamantyl)ethanol
L09318.03 L09318.06
L09318.03EA 42.3 EUR InStock
L09318.03 L09318.06
1-Adamantaneéthanol ≥98%
1-Adamantaneethanol
Purity: 98% CAS No.: 6240-11-5 Molecular Formula: C12H20O Formula Weight: 180.29 Melting Point: 73-75° Beilstein Reference: 1855382
Formule: C₁₂H₂₀O
MW: 180,29 g/mol
Point d'ébullition: 270 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 73…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074756
Numéro CAS: 6240-11-5
EINECS: 228-353-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité