1-(4-Nitrophényl)-2-thiourée ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-NitrophénylthiouréeN-(4-Nitrophényl)thiourée
L09331.06EA 72.8 EUR InStock
L09331.06 L09331.03
1-(4-Nitrophényl)-2-thiourée ≥98%
1-(4-Nitrophényl)-2-thiourée
Formule: (C₆H₄(NO₂))NC(S)NH₂
MW: 197,22 g/mol
Point de fusion: ∼ 207 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007304
Numéro CAS: 3696-22-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité