1-(3-Hydroxyphényl)-2-thiourée ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L09975.09 L09975.04
L09975.09EA 268 EUR InStock
L09975.09 L09975.04
1-(3-Hydroxyphényl)-2-thiourée ≥97%
1-(3-Hydroxyphényl)-2-thiourée
Purity: 97% CAS No.: 3394-05-6 Molecular Formula: C7H8N2OS Formula Weight: 168.22 Odour: Odourless Melting Point: 175-180° Beilstein Reference: 2090372 MDL No.: MFCD00022167
Formule: (C₆H₄(OH))NC(S)NH₂
MW: 168,22 g/mol
Point de fusion: 175…180 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022167
Numéro CAS: 3394-05-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité