Ethoxytriméthylsilane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L10151.22EA 110 EUR InStock
L10151.22 L10151.14
Ethoxytriméthylsilane ≥97%
Ethoxytriméthylsilane
Formule: C₅H₁₄OSi
MW: 118,25 g/mol
Point d'ébullition: 75…76 °C
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0,757
Point d'éclair: –18 °C (–0 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009069
Numéro CAS: 1825-62-3
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité