3-Hydroxy-p-anisidine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Hydroxy-4-anisidine, 5-Amino-2-methoxyphenol, 3-Hydroxy-4-methoxyaniline, 4-Amino-2-hydroxyanisole
L10234.14 L10234.06
L10234.14EA 235 EUR InStock
L10234.14 L10234.06
3-Hydroxy-p-anisidine 98%
3-Hydroxy-p-anisidine
Purity: 98% CAS No.: 1687-53-2 Molecular Formula: C7H9NO2 Formula Weight: 139.16 Melting Point: 130-132° Beilstein Reference: 2717084
Formule: C₇H₉NO₂
MW: 139,15 g/mol
Point d'ébullition: 277 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 130…132 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010222
Numéro CAS: 1687-53-2
EINECS: 216-873-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité