Isothiocyanate de 4-méthyl-2-nitrophényle 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L10438.03EA 36.8 EUR InStock
L10438.03
Isothiocyanate de 4-méthyl-2-nitrophényle 95%
Isothiocyanate de 4-méthyl-2-nitrophényle
Formule: C₈H₆N₂O₂S
MW: 194,21 g/mol
Point de fusion: 62…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041248
Numéro CAS: 17614-74-3
EINECS: 000-000-0
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité