4-Bromo-o-toluonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L10526.03EA 27.5 EUR InStock
L10526.03 L10526.14 L10526.06
4-Bromo-o-toluonitrile ≥98%
4-Bromo-o-toluonitrile
Formule: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Point d'ébullition: 276 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 63…64 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041461
Numéro CAS: 67832-11-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité