(4-Fluorophenoxy)acétohydrazide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L10649.03EA 35 EUR InStock
L10649.03 L10649.06
(4-Fluorophenoxy)acétohydrazide ≥98%
(4-Fluorophenoxy)acétohydrazide
Formule: (C₆H₄F)OCH₂CONHNH₂
MW: 184,17 g/mol
Point de fusion: 124…126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082651
Numéro CAS: 1737-62-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité