5-(3-Chlorophényl)tétrazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L10699.03EA 73.8 EUR InStock
L10699.03
5-(3-Chlorophényl)tétrazole ≥98%
5-(3-Chlorophényl)tétrazole
Formule: C₇H₅ClN₄
MW: 180,6 g/mol
Point de fusion: 139…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040951
Numéro CAS: 41421-28-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité