5-Éthyluracile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Ethyluracile
L10861.MDEA 54.7 EUR InStock
L10861.MD L10861.03
5-Éthyluracile ≥98%
5-Éthyluracile
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,14 g/mol
Point de fusion: 308…310 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079187
Numéro CAS: 4212-49-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité