2-Mercaptobenzyl alcohol tech. 90%, grade Technique
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L11536.06 L11536.14 L11536.03
L11536.06EA 124 EUR InStock
L11536.06 L11536.14 L11536.03
2-Mercaptobenzyl alcohol tech. 90%, grade Technique
2-Mercaptobenzyl alcohol
Purity: 90% CAS No.: 4521-31-7 Molecular Formula: C7H8OS Formula Weight: 140.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6230 Odour: Like rotten eggs Melting Point: 31-32° Boiling Point: 94-96°/0.2mm Beilstein Reference: 2206253 MDL No.: MFCD00014448
Formule: C₇H₈OS
MW: 140,21 g/mol
Point d'ébullition: 94…96 °C (0.2 mmHg)
Point de fusion: 31…32 °C
Densité: 1.210
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014448
Numéro CAS: 4521-31-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité