N-Phényl-o-phénylènediamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L11616.06 L11616.14
L11616.06EA 35.3 EUR InStock
L11616.06 L11616.14
N-Phényl-o-phénylènediamine 98%
N-Phényl-o-phénylènediamine
Purity: 98% CAS No.: 534-85-0 Molecular Formula: C12H12N2 Formula Weight: 184.24 Melting Point: 77-80° Beilstein Reference: 908984
Formule: C₁₂H₁₂N₂
Point d'ébullition: 106…108 °C (0.4 mmHg)
Point de fusion: 77…80 °C
Densité: 1.234 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007685
Numéro CAS: 534-85-0
EINECS: 208-606-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité