trans-5-Decène-1-ol 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: trans-Dec-5-ène-1-ol
L11768.03EA 80.8 EUR InStock
L11768.03 L11768.06
trans-5-Decène-1-ol 96%
trans-5-Decène-1-ol
Formule: C₁₀H₂₀O
MW: 156,27 g/mol
Point d'ébullition: 113…118 °C (11 mmHg)
Point d'éclair: 62 °C (143 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056187
Numéro CAS: 56578-18-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité