1,3,5-Trichloro-2-iodobenzène 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L11975.06EA 108 EUR InStock
L11975.06 L11975.03
1,3,5-Trichloro-2-iodobenzène 96%
1,3,5-Trichloro-2-iodobenzène
Formule: C₆H₂Cl₃I
MW: 307,34 g/mol
Point de fusion: 52…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052857
Numéro CAS: 6324-50-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité