Isocyanate de 3-chloro-4-méthylphényle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Chloro-4-isocyanato-1-methylbenzene
L12064.06 L12064.14 L12064.03
L12064.06EA 48.2 EUR InStock
L12064.06 L12064.14 L12064.03
Isocyanate de 3-chloro-4-méthylphényle ≥98%
Isocyanate de 3-chloro-4-méthylphényle
Purity: 98% CAS No.: 28479-22-3 Molecular Formula: C8H6ClNO Formula Weight: 167.60 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 109°(228°F) Refractive Index: 1.5560 Melting Point: 20-24° Boiling Point: 225° Beilstein Reference: 2690771 UN No.: 2236 MDL No.: MFCD00013858
Formule: C₈H₆ClNO
MW: 167,59 g/mol
Point d'ébullition: 225 °C
Point de fusion: 20…24 °C
Densité: 1.224
Point d'éclair: 109 °C (228 °F)
Numéro MDL: MFCD00013858
Numéro CAS: 28479-22-3
EINECS: 249-050-7
ONU: 2236
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité