5-Amino-3,4-diméthylisoxazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L12191.09EA 151 EUR InStock
L12191.09 L12191.04
5-Amino-3,4-diméthylisoxazole 97%
5-Amino-3,4-diméthylisoxazole
Formule: C₅H₈N₂O
MW: 112,13 g/mol
Point de fusion: 118…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00046081
Numéro CAS: 19947-75-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité