Acide 3,5-bis-tert-butylbenzoïque ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L12386.03 L12386.06
L12386.03EA 22.4 EUR InStock
L12386.03 L12386.06
Acide 3,5-bis-tert-butylbenzoïque ≥99%
Acide 3,5-bis-tert-butylbenzoïque
Purity: 99% CAS No.: 16225-26-6 Molecular Formula: C15H22O2 Formula Weight: 234.34 Melting Point: 160-162° Beilstein Reference: 981248
Formule: C₁₅H₂₂O₂
MW: 234,34 g/mol
Point de fusion: 160…162 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082727
Numéro CAS: 16225-26-6
EINECS: 240-350-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité